Kluczowe dokumenty
CR05N11HH1
Millipore
Polygard® CR Small Scale Capsule Filter
pore size 5.0 μm, cartridge nominal length 4.6 in. (11.8 cm)
Synonim(y):
Polygard® CR Small Scale Capsule Filter 5.0 μm
About This Item
Kod UNSPSC:
23151806
eCl@ss:
32031690
NACRES:
NB.24
Materiały
polypropylene
polypropylene housing
polypropylene seal
polypropylene vent cap
Poziom jakości
Właściwości
hydrophilic
producent / nazwa handlowa
Polygard
Długość
11.8 cm (4.6 in.)
śr. zewn.
8.8 cm (3.5 in.)
88 mm
długość nominalna kartridża
4.6 in. (11.8 cm)
wielkość porów
5.0 μm nominal pore size
5.0 μm pore size
moc wejściowa
sample type beer
sample type beverage(s)
sample type bottled water
sample type liquid
cultured stem cell(s)
sample type wine
sample type soft drink
sample type food(s)
dopasowywanie
1/4 in. inlet/outlet hose barb
Zastosowanie
industrial qc (product testing)
sample preparation
Warunki transportu
ambient
Opis ogólny
Produkty Polygard® CR Small Scale Capsule Filter to nominalne filtry przeznaczone do usuwania cząstek stałych w cieczach i gazach. Struktura wgłębna o stopniowanej gęstości mediów filtracyjnych Polygard-CR zapewnia maksymalną wydajność filtracji, wielkość porów 5,0 μm, a konstrukcja wykonana w całości z polipropylenu zapewnia niski poziom substancji ekstrahowalnych i szeroką kompatybilność chemiczną.
Typowe zastosowania
Wysokowydajne filtry kapsułowe Polygard-CR, składające się z mediów polipropylenowych o stopniowanej gęstości, są szeroko stosowane w przemyśle napojów do filtracji cieczy i gazów w celu ochrony szczelniejszych filtrów.
Zgodność z przepisami
Filtry kapsułowe Polygard® CR Small Scale Capsule Filters zostały zaprojektowane, opracowane i wyprodukowane zgodnie z systemem zarządzania jakością zatwierdzonym przez akredytowaną jednostkę rejestrującą zgodnie z normą ISO 9000 Quality Systems Standard i są dostarczane z certyfikatem jakości. Każdy filtr kapsułowy jest wspierany przez przewodnik walidacji w celu zapewnienia zgodności z wymogami prawnymi.
W celu zapewnienia identyfikowalności i łatwej identyfikacji każdy filtr jest oznaczony cechami identyfikacyjnymi.
Dostępnych jest wiele formatów
Linia produktów Polygard-CR oferuje pełen zakres obszarów filtracji, aby spełnić różne wymagania aplikacji. Oferowane są różne opcje połączeń w celu łatwej adaptacji do istniejących obudów. Małe kapsuły filtracyjne są dostępne jako narzędzie wyboru podczas oceny kilku konfiguracji mediów do stosowania w klarowaniu płynów procesowych.
Urządzenia te zostały opracowane w celu zminimalizowania objętości zatrzymania podczas oceny wielu konfiguracji mediów.
Informacje prawne
POLYGARD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Kod klasy składowania
10-13 - German Storage Class 10 to 13