ABN1357
Anti-C9ORF72/C9RANT (GPsense-CT)
serum, from rabbit
Synonim(y):
C9ORF72/C9RANT (GP-CT, alpha-GP-CT-antisense, alpha-GP-CT
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
serum
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
ambient
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... C9orf72(203228)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Immunofluorescence Analysis: A representative lot detected C9ORF72/C9RANT (GPsense-CT) in V5-GP-Ct Transfected HEK293T (Zu, T., et. al. (2013). Proc Natl Acad Sci USA. 110(51):E4968-77).
Immunocytochemistry Analysis: A 1:500 dilution from a representative lot detected C9ORF72/C9RANT (GPsense-CT) in HEK293 cells.
Immunohistochemistry Analysis: A representative lot detected C9ORF72/C9RANT (GPsense-CT) in aggregates found in neurons of the CA and DG regions of the hippocampus (Zu, T., et. al. (2013). Proc Natl Acad Sci USA. 110(51):E4968-77).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected C9ORF72/C9RANT (GPsense-CT) in Western Blotting applications (Zu, T., et. al. (2013). Proc Natl Acad Sci USA. 110(51):E4968-77).
Jakość
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected C9ORF72/C9RANT (GPsense-CT) in 10 µL lysate from HEK293 cells transfected with V5-GP-Ct construct.
Opis wartości docelowych
Inne uwagi
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1