AB10418
Anti-Puma BH3 domain Antibody
from rabbit
Synonim(y):
BCL2 binding component 3, Bcl-2 binding component 3, p53 up-regulated modulator of apoptosis
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
reaktywność gatunkowa
mouse
metody
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
mouse ... Bbc3(170770)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Jakość
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Komentarz do analizy
Western Blot : Mouse brain lysate
Inne uwagi
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2