Key Documents
8.40088
Sigma-Aldrich
2-Ethylhexyl methacrylate
(stabilised with hydroquinone monomethyl ether) for synthesis
Synonim(y):
2-Ethylhexyl methacrylate, 2-Methyl-2-propenoic acid-2-ethylhexyl ester
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H22O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
198.30
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352108
Numer indeksu EC:
211-708-6
NACRES:
NA.22
ciśnienie pary
0.13 hPa ( 20 °C)
Poziom jakości
Próba
≥98.0% (GC)
temp. samozapłonu
380 °C
siła działania
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
granice wybuchowości
0.6 % (v/v)
tw
218 °C/1013 hPa
mp
-50 °C
temp. przejścia
flash point 92 °C
rozpuszczalność
<0.1 g/L
gęstość
0.88 g/cm3 at 20 °C
temp. przechowywania
2-8°C
InChI
1S/C12H22O2/c1-5-7-8-11(6-2)9-14-12(13)10(3)4/h11H,3,5-9H2,1-2,4H3
Klucz InChI
WDQMWEYDKDCEHT-UHFFFAOYSA-N
Komentarz do analizy
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.882 - 0.886
Identity (IR): passes test
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
197.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
92 °C - closed cup