Kluczowe dokumenty
610205
Sigma-Aldrich
Mysz anty-Tie2 mAb (Ab33)
liquid, clone Ab33, Calbiochem®
Synonim(y):
Anty-receptor angiopoetyny, anty-Tek
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
Ab33, monoclonal
Formularz
liquid
zawiera
≤0.1% sodium azide as preservative
reaktywność gatunkowa
human, porcine, mouse, rat
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
izotyp
IgG1
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... TEK(7010)
Opis ogólny
Oczyszczone mysie przeciwciało monoklonalne białka G. Rozpoznaje białko Tie2 o masie ~140-145 kDa.
Rozpoznaje białko Tie2 o masie ~140-45 kDa.
To mysie mAb anty-Tie2 (Ab33) jest zatwierdzone do stosowania w mrożonych skrawkach, immunoblottingu, immunoprecypitacji, skrawkach parafinowych do wykrywania Tie2.
Immunogen
Człowiek
rekombinowane białko składające się z aminokwasów 1-745 ludzkiego Tie2 połączonych z sekwencją His-Tag
Zastosowanie
Skrawki mrożone (patrz komentarze)
Immunoblotting (0,2-1 µg/ml, chemiluminescencja)
Immunoprecypitacja (patrz komentarze)
Skrawki parafinowe (niezalecane)
Opakowanie
Należy zapoznać się z etykietą fiolki, aby uzyskać informacje o stężeniu specyficznym dla partii.
Ostrzeżenie
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Postać fizyczna
W 150 mM NaCl, 100 mM Tris-glicyny, 30% glicerolu, pH 7,4.
Rekonstytucja
Po wstępnym rozmrożeniu, podzielić i zamrozić (-20°C).
Inne uwagi
Lin, P., et al. 1998. Proc. Natl. Acad. Sci. USA95, 8829.
Wong, A.L., et al. 1997. Circ. Res.81, 567.
Peters, K.G., et al. 1998. Br. J. Cancer77, 51.
W przypadku zamrożonych skrawków tkanki poddano działaniu detergentu 988-X-100. Zgłaszano również, że przeciwciało to działa w przypadku immunoprecypitacji. Zmienne związane z warunkami testu będą dyktować właściwe rozcieńczenie robocze.
Informacje prawne
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Triton is a trademark of The Dow Chemical Company or an affiliated company of Dow
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1