553512
Rac1 Inhibitor II, Z62954982
InSolution, ≥93%
Synonim(y):
InSolution Rac1 Inhibitor II, Z62954982, Z62954982, 3-((3,5-Dimethylisoxazol-4-yl)methoxy)-N-(4-methyl-3-sulfamoyl-phenyl)benzamide
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
≥93% (HPLC)
Postać
liquid
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
desiccated (hygroscopic)
protect from light
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
CC1=CC=C(NC(C2=CC(OCC3=C(C)ON=C3C)=CC=C2)=O)C=C1S(N)(=O)=O
Opis ogólny
Opakowanie
Ostrzeżenie
Postać fizyczna
Rekonstytucja
Inne uwagi
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
188.6 °F - closed cup - (refers to pure substance)
Temperatura zapłonu (°C)
87 °C - closed cup - (refers to pure substance)