Key Documents
539530
Sigma-Aldrich
Anti-PP2Bα (482-494) Rabbit pAb
liquid, Calbiochem®
Synonim(y):
Anti-Calcineurin, Anti-PP2Bα, Anti-PP 2Bα
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
liquid
zawiera
≤0.1% sodium azide as preservative
reaktywność gatunkowa (przewidywana na podstawie homologii)
mammals
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
izotyp
IgG
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−70°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PPP3CA(5530)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Recognizes the ~60 kDa PP2B catalytic subunit.
  • Antibody Target Gene Symbol: PPP3CA
  • Target Synonym: 2900074D19Rik, AI841391, AW413465, Calcineurin, Calcineurin A Alpha, CALN, CALNA, CALNA1, CCN1, CN, CnA, CnA-alpha, CNA1, MGC106804, Pp2b Subunit A, PP2B-A ALPHA, PPP2B, PPP3CA alpha isoform
  • Entrez Gene Name: protein phosphatase 3 (formerly 2B), catalytic subunit, alpha isoform
  • Human Entrez ID: 5530
  • Mu Entrez ID: 19055
  • Rat Entrez ID: 24674
  • Immunogen
    Mammalian
    a synthetic peptide (RMPPRRDAMPSDA) corresponding to amino acids 482-494 of the mammalian PP2B catalytic subunit, conjugated to KLH
    Zastosowanie
    Immunoblotting (1:500)
    Immunocytochemistry (1:500)
    Ostrzeżenie
    Toxicity: Standard Handling (A)
    Postać fizyczna
    In 10 mM Tris-HCl, 3 mM glycine, pH 7.5.
    Rekonstytucja
    Following initial thaw, aliquot and freeze (-70°C).
    Inne uwagi
    No cross-reactivity to other protein phosphatases is detected. Variables associated with assay conditions will dictate the proper working dilution.
    Informacje prawne
    CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
    Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
    Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
    Kod klasy składowania
    10 - Combustible liquids
    Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
    WGK 1