Dokumenty
539406-M
Sigma-Aldrich
Protein S, Human Plasma
Synonim(y):
HPS
About This Item
Kod UNSPSC:
12352202
Próba
≥95% (SDS-PAGE)
Poziom jakości
Postać
lyophilized
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
rozpuszczalność
water: soluble
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
Native protein S from human plasma. Single-chain glycoprotein that functions as a cofactor for anticoagulant activity of activated protein C.
Ostrzeżenie
Toxicity: Standard Handling (A)
Postać fizyczna
Lyophilized from 100 mM NaCl, 20 mM Tris-HCl, 1 mM benzamidine, pH 7.4.
Uwaga dotycząca przygotowania
Prepared from plasma that has been shown by certified tests to be negative for HBsAg and for antibodies to HIV and HCV.
Rekonstytucja
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 3 months at -20°C.
Inne uwagi
Please refer to label for lot specific volume.
Informacje prawne
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1