5.04819
Porcn Inhibitor III, IWP-L6
Synonim(y):
Porcn Inhibitor III, IWP-L6, IWPL6, Wnt Pathway Inhibitor XIX
About This Item
Polecane produkty
Próba
≥99% (HPLC)
Poziom jakości
Postać
solid
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
protect from light
kolor
off-white
rozpuszczalność
DMSO: 10 mg/mL
temp. przechowywania
2-8°C
InChI
1S/C25H20N4O2S2/c30-22(28-21-12-11-18(15-26-21)17-7-3-1-4-8-17)16-33-25-27-20-13-14-32-23(20)24(31)29(25)19-9-5-2-6-10-19/h1-12,15H,13-14,16H2,(H,26,28,30)
Klucz InChI
QESQGTFWEQMCMH-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Działania biochem./fizjol.
Porcupine
Opakowanie
Ostrzeżenie
Rekonstytucja
Inne uwagi
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2