5.04570
Tunicamycin, Streptomyces lysosuperficus
InSolution, 25 mM in DMSO
Synonim(y):
InSolution Tunicamycin, Streptomyces lysosuperficus, NSC 177382
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
≥95% (HPLC)
Postać
liquid
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
desiccated (hygroscopic)
protect from light
temp. przechowywania
−70°C
InChI
1S/C30H46N4O16/c1-11(2)5-4-6-16(38)32-19-23(43)20(40)14(47-29(19)50-28-18(31-12(3)36)22(42)21(41)15(10-35)48-28)9-13(37)26-24(44)25(45)27(49-26)34-8-7-17(39)33-30(34)46/h4,6-8,11,13-15,18-29,35,37,40-45H,5,9-10H2,1-3H3,(H,31,36)(H,32,38)(H,33,39,46)/b6-4+/t13?,14-,15-,18-,19-,20+,21-,22-,23-,24+,25-,26-,27-,28-,29-/m1/s1
Klucz InChI
ZHSGGJXRNHWHRS-PEALBESXSA-N
Działania biochem./fizjol.
Opakowanie
Ostrzeżenie
Postać fizyczna
Rekonstytucja
Aqueous solutions can be prepared from stock solutions in DMSO by diluting with H₂O at pH 8.0 to 10.0 or with appropriate buffers at pH >7.0 (preferably >8.0).
Inne uwagi
Price, B.D., et al. 1992. J. Cell Physiol.152, 545.