5.04537
PKM2 Activator III
Synonim(y):
PKM2 Activator III, Pyruvate Kinase M2 Activator III, N-(4-(4-(2-Methoxyphenyl)piperazine-1-carbonyl)phenyl)quinoline-8-sulfonamide
About This Item
Polecane produkty
Próba
≥99% (HPLC)
Poziom jakości
Postać
powder
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
protect from light
kolor
off-white
rozpuszczalność
DMSO: 5 mg/mL
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
Działania biochem./fizjol.
PKM2
Opakowanie
Ostrzeżenie
Rekonstytucja
Inne uwagi
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3