324402
Anti-Dopamine D₃ Receptor Rabbit pAb
lyophilized, Calbiochem®
About This Item
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
serum
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
lyophilized
nie zawiera
preservative
reaktywność gatunkowa
rat, human
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
izotyp
IgG
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... DRD3(1814)
rat ... Drd3(29238)
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie
Flow Cytometry (1:100, see application references)
Immunoblotting (1:500)
Immunohistochemistry (1:5000)
Ostrzeżenie
Rekonstytucja
Inne uwagi
Informacje prawne
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2