251515-M
DAF-FM
A photo-stable nitric oxide (NO) fluorescent indicator with a detection limit of ~3 nM.
Synonim(y):
DAF-FM, 3-Amino, 4-aminomethyl-2ʹ,7ʹ-difluorofluorescein
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
≥98% (HPLC)
Postać
solution
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
protect from light
kolor
pale yellow
fluorescencja
λex ~500 nm
λem ~515 nm
temp. przechowywania
−20°C
InChI
1S/C21H14F2N2O5/c1-25-13-3-2-8-18(19(13)24)20(28)30-21(8)9-4-11(22)14(26)6-16(9)29-17-7-15(27)12(23)5-10(17)21/h2-7,25-27H,24H2,1H3
Klucz InChI
DIJCILWNOLHJCG-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Działania biochem./fizjol.
Nitric oxide (NO) fluorescent indicator
Ostrzeżenie
Postać fizyczna
Rekonstytucja
Inne uwagi
Park. J.M., et al. 2001. Br. J. Pharmacol.132, 1876.
Itoh, Y., et al. 2000. Anal. Biochem.287, 203.
Kojima, H., et al. 1999. Angew. Chem. Int. Ed.38, 3209.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
188.6 °F
Temperatura zapłonu (°C)
87 °C