211875
Captopril
An antihypertensive agent that competitively inhibits angiotensin-converting enzyme (ACE; IC₅₀= 23-35 nM) and acts as a reversible and competitive inhibitor of LTA4 hydrolase (IC₅₀ = 11 µM).
Synonim(y):
Captopril, [2S]-1-[3-Mercapto-2-methylpropionyl]-L-proline, SQ-14225
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
≥98% (titration)
Postać
solid
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
kolor
white to off-white
rozpuszczalność
water: 1 mg/mL
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
InChI
1S/C9H15NO3S/c1-6(5-14)8(11)10-4-2-3-7(10)9(12)13/h6-7,14H,2-5H2,1H3,(H,12,13)/t6-,7+/m1/s1
Klucz InChI
FAKRSMQSSFJEIM-RQJHMYQMSA-N
Opis ogólny
Działania biochem./fizjol.
ACE
Ostrzeżenie
Inne uwagi
Volpert, O.V., et al. 1996. J. Clin. Invest.98, 671.
Voors, A.A., et al. 1995. J. Cardiovasc. Risk2, 413.
Orning, L., et al. 1991. J. Biol. Chem. 266, 16507.
Kostis, J. 1988. Am. Heart J. 116, 1591.
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Muta. 2 - Repr. 1B
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2