208725
Calphostin C, Cladosporium cladosporioides
A cell permeable, highly specific inhibitor of protein kinase C (IC₅₀ = 50 nM) that interacts with the protein′s regulatory domain by competing at the binding site of diacylglycerol and phorbol esters.
Synonim(y):
Calphostin C, Cladosporium cladosporioides, UCN-1028c
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
≥95% (HPLC)
Postać
lyophilized solid
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
protect from light
kolor
light brown
rozpuszczalność
DMSO: 1 mg/mL
ethanol: soluble
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
InChI
1S/C44H38O14/c1-20(56-43(50)22-10-8-7-9-11-22)16-25-31-32-26(17-21(2)57-44(51)58-24-14-12-23(45)13-15-24)42(55-6)40(49)34-28(47)19-30(53-4)36(38(32)34)35-29(52-3)18-27(46)33(37(31)35)39(48)41(25)54-5/h7-15,18-21,45,48-49H,16-17H2,1-6H3
Klucz InChI
LSUTUUOITDQYNO-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Działania biochem./fizjol.
PKC
Ostrzeżenie
Rekonstytucja
Inne uwagi
Svetlov, S., and Nigami, S. 1993. Biochim. Biophys. Acta 1177, 75.
Gopalakrishna, R., et al. 1992. FEBS Lett. 314, 149.
Shimamato, H., et al. 1992. Br. J. Pharmacol.107, 282.
Bruns, R.F., et al. 1991. Biochem. Biophys. Res. Commun.176, 288.
Tamaoki, T., et al. 1990. Biotechnology8, 732.
Kobayashi, E., et al. 1989. Biochem. Biophys. Res. Commun.159, 548.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3