1.93607
Sodium hypochlorite solution
~4 % (w/w) (available chlorine)
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
laboratory grade
linia produktu
EMPLURA®
Postać
solution
stężenie
~4 % (w/w) (available chlorine)
pH
12-13 (20 °C, 68 °F)
tw
102 °C/1,013 hPa
mp
-20 °C (-4 °F)
rozpuszczalność
water: soluble
gęstość
1.22 g/cm3 at 20 °C (68 °F)
Zastosowanie
industrial hygiene
temp. przechowywania
20-25°C
ciąg SMILES
[O-]Cl.[Na+]
InChI
1S/ClHO.Na/c1-2;/h2H;
Klucz InChI
KQPBSBAEBKRAAU-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opakowanie
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2