191500
1-Azakenpaullone
A Kenpaullone analog that acts as a potent and ATP-competitive inhibitor of GSK-3β.
Synonim(y):
1-Azakenpaullone, 1-AKP
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
≥94% (HPLC)
Postać
solid
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
protect from light
kolor
tan
rozpuszczalność
DMSO: 100 mg/mL
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
InChI
1S/C15H10BrN3O/c16-8-3-4-11-9(6-8)10-7-13(20)18-12-2-1-5-17-15(12)14(10)19-11/h1-6,19H,7H2,(H,18,20)
Klucz InChI
NTSBZVCEIVPKBJ-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Działania biochem./fizjol.
GSK-3β
Opakowanie
Ostrzeżenie
Rekonstytucja
Inne uwagi
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2