16-254
Anti-Histidine Tagged Antibody, clone 4D11, Alexa Fluor™ 488 conjugate
clone 4D11, Upstate®, from mouse
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
ALEXA FLUOR™ 488
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
4D11, monoclonal
reaktywność gatunkowa (przewidywana na podstawie homologii)
all
producent / nazwa handlowa
Upstate®
metody
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... HRG(3273)
Zastosowanie
Epitope Tags & General Use
Epitope Tags
Jakość
Przechowywanie i stabilność
Informacje prawne
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Not finding the right product?
Try our Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2