1.50270
Purospher® STAR RP-8 endcapped (5 µm)
L × I.D. 4 mm x 4 mm LiChroCART® Guard-cartridge
Synonim(y):
Purospher® STAR RP-8 endcapped (5 µm) LiChroCART® 4-4
About This Item
Polecane produkty
Materiały
stainless steel column
Poziom jakości
agency
suitable for USP L7
linia produktu
Purospher®
Właściwości
endcapped
opakowanie
10 pak of
zakres etykietowania
11.2% Carbon loading
Parametry
250 bar pressure
65 °C max. temp.
metody
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
mass spectrometry (MS): suitable (High)
kolumna dł. × śr. wewn.
0.4 cm × 4 mm
powierzchnia
330 m2/g
macierz
fully porous particle
grupa aktywna macierzy
C8 bonding phase
wielkość cząstki
5 μm
wielkość porów
120 Å pore size
operating pH range
1.5-10.5
metoda separacji
reversed phase
temp. przechowywania
no temp limit
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Cechy i korzyści
- Ultra-pure silica (99.999%) for excellent peak symmetry
- High separation efficiency
- Reproducible results from run-to-run and batch-to-batch
- Outstanding pH stability from pH 1.5 to 10.5
- Good suitability for LC-MS applications