Kluczowe dokumenty
1.50195
Supelco
LiChroCART for customized packing HPLC Columns
L × I.D. 125 mm × 2 mm LiChroCART HPLC cartridge, manuCART holder required for use; please select HPLC sorbent for Column filling
About This Item
Kod UNSPSC:
41115709
NACRES:
SB.52
Nazwa produktu
LiChroCART 125-2, column L × I.D. 12.5 cm × 2 mm
Parametry
250 bar pressure
Poziom jakości
metody
HPLC: suitable
kolumna dł. × śr. wewn.
12.5 cm × 2 mm
Opis ogólny
Wkład HPLC, niestandardowe opakowanie, należy określić materiał opakowania
Przechowywanie i stabilność
Temperatura przechowywania: bez ograniczeń.
Informacje prawne
LICHROCART is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
In this study, LC-ESI-MS/MS under reversed phase conditions using a Superspher RP-18 column is applied to analyze dyestuffs of a reddish historic textile from South America.