1.50149
LiChrospher® PAH (5 µm) HPLC Columns
L x I.D. 250 mm x 4 mm, LiChroCART™ HPLC cartridge, manuCART™ holder required for use
Synonim(y):
TM=["LiChrospher"] C18 TM=["LICHROCART"] wkład do HPLC
About This Item
Polecane produkty
Nazwa produktu
2186 PAH LiChroCART™ 250-4, suitable for HPLC
Materiały
stainless steel column
Poziom jakości
agency
suitable for USP L1
linia produktu
LiChrospher®
Właściwości
endcapped: no
Parametry
250 bar pressure
60 °C max. temp.
metody
HPLC: suitable
mass spectrometry (MS): suitable (Low - Medium)
kolumna dł. × śr. wewn.
25 cm × 4 mm
powierzchnia
350 m2/g
Matryca
fully porous particle
grupa aktywna macierzy
PAH bonding phase
wielkość cząstki
5 μm
wielkość porów
150 Å pore size
Zakres roboczy pH
2-7.5
metoda separacji
reversed phase
temp. przechowywania
no temp limit
Opis ogólny
Komentarz do analizy
Theoretical Plates (N/m) (Toluene): ≥ 60000
Symmetry (Toluene): 0.8 - 1.4
Capacity factor (Toluene): 0.5 - 2.0