Key Documents
14-663-M
Sigma-Aldrich
CaM Kinase I Protein, active, 10 µg
Active, N-terminal GST-tagged, recombinant, human CaMK1, amino acids 2-end. For use in Kinase Assays.
About This Item
Kod UNSPSC:
12352204
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.32
pochodzenie biologiczne
human
Poziom jakości
100
300
rekombinowane
expressed in E. coli
masa cząsteczkowa
Mw 68 kDa
producent / nazwa handlowa
Upstate®
metody
activity assay: suitable (kinase)
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
informacje o genach
human ... CAMK1(8536)
Opis ogólny
N-terminal GST-tagged, recombinant, human CaMK1, amino acids 2-end.
Product Source: Expressed in E. coli cells
Zastosowanie
Research Category
Inflammation & Immunology
Działania biochem./fizjol.
Protein Target: CaMKI
Target Sub-Family: CAMK
Jakość
Routinely evaluated by phosphorylation of ZIPtide (#12-545).
Postać fizyczna
50mM Tris-HCl, pH 7.5, 150mM NaCl, 0.1mM EGTA, 0.03% Brij-35, 50% glycerol, 1mM benzamidine, 0.2mM PMSF, 0.1% 2-mercaptoethanol.
Glutathione-agarose
Przechowywanie i stabilność
6 months at -20°C
Inne uwagi
For Specific Activity data, refer to the Certificate of Analysis for individual lots of this enzyme.
Informacje prawne
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2