1.46266
ReadyPlate™ CT DG 18 Agar ISO 21527-2
ReadyPlate™, ready-to-use, plate diam. 55 mm, for yeasts, for molds
Synonim(y):
DG 18 Agar, Dichloran 18% Glycerol Chloramphenicol Agar
About This Item
Polecane produkty
agency
ISO 21527-2
Poziom jakości
sterylność
sterile
linia produktu
ReadyPlate™
Postać
plate (ready-to-use)
Właściwości
ready-to-use
skład
18% (w/w) glycerol and chloramphenicol
opakowanie
box of 20 plates
producent / nazwa handlowa
ReadyPlate™ CT
śr. płytki
55 mm
pH
5.6±0.2
Zastosowanie
food and beverages
surface monitoring
temp. przechowywania
15-25°C
przydatność
molds
yeasts
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2