1.25159
Eshmuno® CPX Resin
RoboColumn Eshmuno® CPX, volume 0.6 mL, prepacked column
Synonim(y):
RoboColumn Eshmuno® CPX 0.6ml
About This Item
ligand
(Sulfoisobutyl)
Poziom jakości
Materiały
polypropylene housing
linia produktu
Eshmuno®
Postać
prepacked column
producent / nazwa handlowa
Eshmuno®
Parametry
≤8 bar pressure
500 cm/hr max. flow rate
column diam. × L
5 mm × 30 mm
pojemność
0.6 mL
~120 mL, resin binding capacity
grupa aktywna macierzy
Polyvinyl Ether
średnia wielkość cząstek
50 μm
Zastosowanie
mAb
recombinant protein
vaccine development
metoda separacji
cation exchange
temp. przechowywania
no temp limit
Opis ogólny
Cechy i korzyści
- Intermediate purification or polishing of monoclonal antibodies
- High aggregate removal efficiency combined with high dynamic binding capacity
- High loading capacity combined with high purity at lower elution volumes.
- Wide pH and conductivity operating window
- High flow rate versus pressure-flow behavior
- Excellent removal of impurities
- Robust and safe packing procedures
- Strong chemical stability
- Compatibility with 1 % (v/v) aqueous benzyl alcohol containing 150 mM NaCl and storage solutions 0.1 M NaOH
Informacje prawne
produkt powiązany
Kod klasy składowania
10-13 - German Storage Class 10 to 13
Powiązane treści
Dowiedz się więcej na temat dalszego przetwarzania mAb, a dokładniej chromatografii polerującej i związanych z nią produktów.