Key Documents
1.09762
Supelco
Silicon oil 550
for gas chromatography
About This Item
Kod UNSPSC:
12352310
Poziom jakości
temp. samozapłonu
>400 °C (DIN 51794)
mp
<-35 °C
temp. przejścia
flash point 270 °C
gęstość
1.07 g/cm3 at 20 °C
temp. przechowywania
no temp limit
Komentarz do analizy
Thermogravimetry (thermogravimetric): 2 % lost of weight over 230°C
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
518.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
270 °C