1.09603
n-Decane
reference substance for gas chromatography
Synonim(y):
n-Decane
About This Item
Polecane produkty
ciśnienie pary
1 hPa ( 16 °C)
Poziom jakości
Próba
≥99.5% (GC)
Postać
liquid
temp. samozapłonu
208 °C
siła działania
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rat)
granice wybuchowości
0.7-5.4 % (v/v)
metody
gas chromatography (GC): suitable
kinematic viscosity
<7 cSt(40 °C)
tw
174 °C/1013 mbar
mp
-30 °C
temp. przejścia
flash point 51 °C
gęstość
0.73 g/cm3 at 20 °C
temp. przechowywania
2-30°C
InChI
1S/C10H22/c1-3-5-7-9-10-8-6-4-2/h3-10H2,1-2H3
Klucz InChI
DIOQZVSQGTUSAI-UHFFFAOYSA-N
Komentarz do analizy
Identity (IR-spectrum): conforms
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
114.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
46.0 °C - closed cup