Key Documents
07-289
Sigma-Aldrich
Anti-acetyl-Histone H2A (Lys9) Antibody
serum, Upstate®
Synonim(y):
H2AK9Ac, Histone H2A (acetyl K9)
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
serum
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
reaktywność gatunkowa
vertebrates, human
producent / nazwa handlowa
Upstate®
metody
western blot: suitable
izotyp
IgG
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
acetylation (Lys9)
Specyficzność
acetylated Histone 2A
Immunogen
Peptide (GKQGGAcKARAKAK-C) corresponding to amino acids 4-15 of human Histone H2A.
Zastosowanie
Anti-acetyl-Histone H2A (Lys9) Antibody is a Rabbit Polyclonal Antibody for detection of acetyl-Histone H2A (Lys9) also known as H2AK9Ac, Histone H2A (acetyl K9) & has been validated in WB.
Research Category
Epigenetics & Nuclear Function
Research Sub Category
Histones
Jakość
routinely evaluated by immunoblot on sodium butyrate treated acid extracted proteins from HeLa cells
Opis wartości docelowych
14kDa
Postać fizyczna
Antiserum
antiserum immuno-depleted with the non-acetylated immunogenic peptide, containing 0.05% sodium azide and 30% glycerol
Przechowywanie i stabilność
2 years at -20°C
Informacje prawne
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Michael S Kobor et al.
PLoS biology, 2(5), E131-E131 (2004-03-27)
The conserved histone variant H2A.Z functions in euchromatin to antagonize the spread of heterochromatin. The mechanism by which histone H2A is replaced by H2A.Z in the nucleosome is unknown. We identified a complex containing 13 different polypeptides associated with a