07-1500
Anti-G Protein Giα 1/2 Antibody
from rabbit
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
reaktywność gatunkowa
rat, human, bovine, mouse
metody
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
izotyp
IgG
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
bovine ... Gnai1(281790)
human ... GNAI1(2770)
mouse ... Gnai1(14677)
rat ... Gnai1(25686)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Representative testing from a previous lot.
Optimal Staining of GI ALPHA 1/2 With Citrate pH 6.0 Epitope Retrieval: Rat Cerebellum GI ALPHA 1/2 representative staining pattern/morphology in rat cerebellum. Tissue was pretreated with citrate pH 6, antigen retrieval. A previous lot of this antibody was diluted to 1:100, using IHC-Select Detection with HRP-DAB.
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Jakość
Western Blot Analysis: 1:500 dilution of this lot detected G protein Gialpha 1/2 on 10 μg of L6 lysates.
Opis wartości docelowych
Powiązanie
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Handling Recommendations: Upon first thaw, and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Inne uwagi
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2