Key Documents
05-879
Sigma-Aldrich
Anti-Prothrombin Antibody, clone GMA-095
clone GMA-095, Upstate®, from mouse
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
GMA-095, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human
producent / nazwa handlowa
Upstate®
metody
ELISA: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG1
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... F2(2147)
Specyficzność
Prothrombin
Immunogen
Purified human Prothrombin
Zastosowanie
Research Category
Inflammation & Immunology
Research Sub Category
Inflammation & Autoimmune Mechanisms
This Anti-Prothrombin Antibody, clone GMA-095 is validated for use in ELISA, WB for the detection of Prothrombin.
Jakość
Evaluated by immunoblot on human prothrombin
Opis wartości docelowych
Mr 72kDa
Postać fizyczna
DEAE purified
Format: Purified
Przechowywanie i stabilność
stable 2 years at -20°C from date of shipment
Informacje prawne
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Bivalent direct thrombin inhibitors: hirudin and bivalirudin.
Warkentin, Theodore E
Best Practice & Research. Clinical Haematology, 17, 105-125 (2004)
The role of the tissue factor-thrombin pathway in cardiac ischemia-reperfusion injury.
Mackman, Nigel
Seminars in Vascular Medicine, 3, 193-198 (2003)