Dokumenty
05-23-2150
Sigma-Aldrich
PACAP 38, Ovine
More active than vasoactive intestinal peptide (VIP) in stimulating adenylate cyclase (EC₅₀ = 7 nM).
Synonim(y):
PACAP 38, Ovine, Pituitary Adenylate Cyclase Activating Polypeptide, HSDGIFTDSYSRYRKQMAVKKYLAAVLGKRYKQRVKNK-NH₂
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C203H331N63O53S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
4534.26
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.77
Poziom jakości
Próba
≥96% (HPLC)
Postać
solid
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
kolor
white to off-white
rozpuszczalność
5% acetic acid: 1 mg/mL
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
More active than vasoactive intestinal peptide (VIP) in stimulating adenylate cyclase (EC50 = 7 nM).
Działania biochem./fizjol.
Cell permeable: no
EC50 = 7 nM against adenylate cyclase
Primary Target
Adenylate cyclase
Product does not compete with ATP.
Reversible: no
Opakowanie
Yes
Ostrzeżenie
Toxicity: Standard Handling (A)
Sekwencja
H-His-Ser-Asp-Gly-Ile-Phe-Thr-Asp-Ser-Tyr-Ser-Arg-Tyr-Arg-Lys-Gln-Met-Ala-Val-Lys-Lys-Tyr-Leu-Ala-Ala-Val-Leu-Gly-Lys-Arg-Tyr-Lys-Gln-Arg-Val-Lys-Asn-Lys-NH₂
Rekonstytucja
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 3 months at -20°C.
Inne uwagi
Kobayashi, H., et al. 1994. Brain Res.647, 145.
Chastre, E., et al. 1991. J. Biol. Chem.266, 21239.
Le Meuth, V., et al. 1991. Am. J. Physiol. 260, G265.
Kimura, C., et al. 1990. Biochem. Biophys. Res. Commun.166, 81.
Informacje prawne
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3