Merck
P-162
Supelco
Phosphatidylethanol 16:0/18:2 (PEth 16:0/18:2) solution
1 mg/mL in methanol ((as free phosphate)), certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
Synonim(y):
9,12-Octadecadienoic acid (9Z,12Z)-, (1R)-1-[[(ethoxyhydroxyphosphinyl)oxy]methyl]-2-[(1-oxohexadecyl)oxy]ethyl ester, ammonium salt
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C39H72O8P · NH4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
718.00
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
Poziom jakości
Właściwości
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
opakowanie
ampule of 1 mL
producent / nazwa handlowa
Cerilliant®
stężenie
1 mg/mL in methanol ((as free phosphate))
format
single component solution
temp. przechowywania
−70°C
ciąg SMILES
CCOP(OC[C@H](OC(CCCCCCC/C=C\C/C=C\CCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)([O-])=O.[NH4+]
Opis ogólny
PEth 16:0/18:2, also known as phosphatidylethanol 16:0/18:2, is a sensitive and specific biomarker for alcohol use and abuse. Since the detection window of PEth 16:0/18:2, in blood is longer than that of ethyl glucuronide (EtG) or ethyl sulfate (EtS) in urine, measurement of blood PEth 16:0/18:2, levels is routinely performed in clinical toxicology and forensic testing applications such as abstinence monitoring and workplace drug testing. PEth 16:0/18:2 has also been investigated as a biomarker to confirm prenatal alcohol exposure.
Informacje prawne
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organy docelowe
Eyes,Central nervous system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
49.5 °F
Temperatura zapłonu (°C)
9.7 °C