Merck
870333P
Avanti
C2:0 L-carnitine-d9
Avanti Research - A Croda Brand
Synonim(y):
Acetyl L-carnitine-d9
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H8D9NO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
212.29
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.21
Próba
>99% (TLC)
Postać
powder
opakowanie
pkg of 1 x 1 mg
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
Zastosowanie
Lipidomics
Opakowanie
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (870333P-1MG)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3