Key Documents
Z742753
Kern 440 series Toploader balances
Kern 440-21A+963-127, weighing capacity 60 g, DKD Calibration Certificate included
Synonim(y):
laboratory balance, weighing balance
About This Item
Kod UNSPSC:
41111502
NACRES:
NB.71
wejście AC/DC
230 V, universal plug set (EU, UK and USA plug types included)
Materiały
stainless steel weighing plate
Właściwości
CE compliant
DKD Calibration Certificate included
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Kern 440-21A+963-127
zakres pomiaru nośności
60 g
szer. × głębokość × wys.
165 mm × 230 mm × 80 mm
platforma śr.
81 mm
masa
~1 kg
moc baterii
9 V
Opis ogólny
  • RS 232 interface
  • Function to determine percentages
  • Protective working cover over display
  • Battery supply possible