Key Documents
Z560448
Sigma-Aldrich
Aldrich® calibrated chromatography column with solvent reservoir and fritted disc
reservoir volume 1000 mL, top joint: threaded 45/50
About This Item
Kod UNSPSC:
23151816
NACRES:
NB.51
Materiały
PTFE stopcock
Połączenie
top joint: threaded45/50
klasa czystości
for chromatography
metody
HPLC: suitable
kolumna śr. zewn. × dł. efektywna
57 mm × 508 mm
pojemność kolumny
1000 mL
pojemność zbiornika
1000 mL
Informacje prawne
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC