Kluczowe dokumenty
Z549525
Sigma-Aldrich
Stopcock Adapter
straight PTFE stopcock, joint: ST/NS 19/22
About This Item
Kod UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.35
Materiały
straight PTFE stopcock
Połączenie
joint: ST/NS19/22
Opis ogólny
Glass and PTFE stopcocks have a 2 mm bore and accommodate 1/4 in. I.D. tubing. Can be used in vacuum or atmospheric applications.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)