Kluczowe dokumenty
Z309192
Quickfit® Allihn condenser
L 250 mm, joint: ST/NS 19/26
Synonim(y):
CX7/02/SC
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
Połączenie
joint: ST/NS19/26
producent / nazwa handlowa
Quickfit CX 7/02/SC
dostępność
not available in USA and Canada
Długość
250 mm
powierzchnia
130 cm2
Opis ogólny
Bulb sections give greater surface area for more cooling than the corresponding Liebig type condenser. Generally used for reflux. Condensers have plain stem tops.
Informacje prawne
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)