Merck
Z302627
Quickfit® round-bottom flasks
capacity 250 mL, joint: ST/NS 14/23
Synonim(y):
FR250/1S
About This Item
Kod UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
Materiały
borosilicate glass
round bottom flask
short
single-neck
Połączenie
joint: ST/NS14/23
sterylność
non-sterile
Właściwości
closure type Standard Taper Joint
opakowanie
pack of 1
producent / nazwa handlowa
Quickfit FR250/1S
dostępność
not available in USA and Canada
pojemność
250 mL
Opis ogólny
Short neck with ground-glass joint.
Informacje prawne
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited