Key Documents
Z282006
Coors alumina mortar
capacity 15 mL, O.D. × H 65 mm × 31 mm
About This Item
Kod UNSPSC:
41101702
Materiały
alumina
producent / nazwa handlowa
Coorstek 60361
śr. zewn. × wys.
65 mm × 31 mm
pojemność
15 mL
Opis ogólny
99.5% alumina. Extremely hard and completely nonabsorbent surface. Completely glazed except for inside grinding surface. Order pestle separately.
Informacje prawne
Coors is a trademark of Coorstek, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Lot/Batch Number
Przepraszamy, ale COA dla tego produktu nie jest aktualnie dostępny online.
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1