Key Documents
Z214752
ACE 304 SS blade
W × L 23 mm × 113 mm
About This Item
Kod UNSPSC:
41103800
NACRES:
NB.72
Materiały
stainless steel
Właściwości
fits shaft o.d. 10 mm (with button)
for flask size 2,000 ‑ 3,000 mL
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Ace Glass 8086-08
szer. × dł.
23 mm × 113 mm