Merck
Z178098
Scienceware® heavy-duty test-tube rack
Holds 32 x 16-20 mm tubes
About This Item
Kod UNSPSC:
41122804
NACRES:
NB.35
Materiały
polypropylene
Właściwości
Holds 32 x 16-20 mm tubes
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Bel-Art F18857-0000
dł. × szer. × wys.
213 mm × 110 mm × 127 mm
Opis ogólny
Natural PP, stackable. Steam autoclavable to 250°F (121°C). Rows lettered and numbered for easy identification. Base plate has rounded wells with drain holes; end plates with hand grips.
Informacje prawne
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP