Z154792
VARITEMP® heat gun
AC/DC input 120 V AC
producent / nazwa handlowa
VT-750C
dostępność
not available in EU
Parametry
≤1000 °F temperature (538 °C)
moc wyjściowa
14.5 A
Opis ogólny
Dial-in and lock temperature control (ambient to maximum); 3-position rocker switch (off/cold/hot); rubber-backed base with 90° rotation; heavy-duty 3-wire line cord and plug on 120 V unit (220/240 V unit supplied without plug); mica-insulated ceramic heating element; double-jacketed die-cast aluminum housing.
Informacje prawne
VARITEMP is a registered trademark of Master Appliance Corp.