W269808
Methyl trans-cinnamate
≥98%, stabilized, FCC, FG
Synonim(y):
trans-Cinnamic acid methyl ester
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
synthetic
Poziom jakości
klasa czystości
FG
Halal
Kosher
agency
meets purity specifications of JECFA
zgodność regionalna
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
Próba
≥98%
zawiera
alpha-tocopherol as stabilizer
tw
260-262 °C (lit.)
mp
34-38 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
Organoleptyczne
balsam; fruity; strawberry
ciąg SMILES
COC(=O)\C=C\c1ccccc1
InChI
1S/C10H10O2/c1-12-10(11)8-7-9-5-3-2-4-6-9/h2-8H,1H3/b8-7+
Klucz InChI
CCRCUPLGCSFEDV-BQYQJAHWSA-N
Inne uwagi
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3