Key Documents
THS01016
ThalesNano CatCart® SS connecting tube for holder
L × diam. 70 cm × 4 mm
Synonim(y):
Heterogeneous catalysis system, safe Heterogeneous catalysis
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.51
producent / nazwa handlowa
ThalesNano THS 01016
dł. × śr.
70 cm × 4 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
CatCarts are suitable for use only with Thalesnano H-Cube reactors.
Informacje prawne
CatCart is a registered trademark of ThalesNano Nanotechnology Inc.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3