SYNF221100
Synthware™ four neck round bottom flask with angled side necks
capacity 100 mL, center joint: ST/NS 14/20, side joint: ST/NS 14/20
Synonim(y):
Synthware F221100, 4-neck reaction flask
About This Item
Polecane produkty
Materiały
borosilicate glass flask
four-neck
round bottom
Połączenie
center joint: ST/NS14/20
side joint: ST/NS14/20
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Synthware F221100
pojemność
100 mL
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Heavy wall design. All sizes are hand-blown from tubing to ensure uniform wall thickness.
Informacje prawne
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.