Key Documents
SYNA551922
Synthware distillation distribution adapter
joint: ST/NS 19/22
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.51
Połączenie
joint: ST/NS19/22
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Synthware A551922
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Rotating cow receiver allows four flasks to be progressively filled.
Inne uwagi
includes only the top part
Informacje prawne
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.