SLW1517/06
Pyrex® Media-Lab Bottles, with-out cap and pouring ring, with printed trace code
capacity 250 mL
Synonim(y):
Pyrex, SciLabware 1517/06
About This Item
Materiały
borosilicate glass bottle
round bottle
white graduation
Połączenie
Joints threaded neck (GL45)
Właściwości
graduations
without cap
with printed trace code
without pouring ring
opakowanie
pack of 10 ea
producent / nazwa handlowa
SciLabware 1517/06
pojemność
250 mL
śr. × wys.
70 mm × 138 mm
Opis ogólny
- Tylko butelki. Dostarczane bez zakrętki lub pierścienia do nalewania
- Zgodność z normą ISO 4796
- Nadruk z kodem śledzenia do pobrania certyfikatu partii
- Certyfikat partii dostępny do pobrania ze strony www.scilabware.com
- Nachylone ramiona zapewniają płynne nalewanie
- Biała podziałka i miejsce do oznaczania
- Wykonane z odpornego na temperaturę i chemikalia szkła borokrzemowego
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)