Key Documents
SIK7110-10
Sigma-Aldrich
10-Undecynylphosphonic acid
≥95%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H21O3P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
232.26
Kod UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
Próba
≥95%
Postać
solid
okres trwałości
3 years under the recommended conditions
kolor
white
Zastosowanie
"CLICK CHEMISTRY"
This coupling agent specifically reacts with azide functions to form the corresponding 1,2,3-triazole via a copper-free 1,3-dipolar cycloaddition.
Informacje prawne
Product of SiKEMIA
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3