P17008
L-Phenylalanine
99%
Synonim(y):
(S)-2-Amino-3-phenylpropionic acid
About This Item
Polecane produkty
Próba
99%
Postać
powder
aktywność optyczna
[α]25/D −32.7°, c = 2 in H2O
czystość optyczna
ee: 98% (GLC)
kolor
white
mp
270-275 °C (dec.) (lit.)
ciąg SMILES
N[C@@H](Cc1ccccc1)C(O)=O
InChI
1S/C9H11NO2/c10-8(9(11)12)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6,10H2,(H,11,12)/t8-/m0/s1
Klucz InChI
COLNVLDHVKWLRT-QMMMGPOBSA-N
zastąpiony przez
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1