OCNQSS600
Cd-based Core/Shell Quantum Dots with Streptavidin
fluorescence λem 600 nm, 1 μM
About This Item
Polecane produkty
stężenie
1 μM
fluorescencja
λem 600 nm
temp. przechowywania
2-8°C
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Streptavidin has high binding affinity to biotin or biotin-containing molecules such as proteins, peptides, polysaccharides, oligonucleotides. Streptavidin functionalized quantum dots offer an simple and universal method to conjugate those biotinylated molecules to quantum dots for downstream applications such as flow cytometry, Westen blot, microplate assay, fluorescent imaging with microscope for slide-based assay , microarray assay, bead-based assay, fluorescent sensing.The advantages of using quantum dots as fluorophores include high brightness, narrow and symmetric emission, resistant to photobleaching, etc. These unique features make quantum dots ideal optical probes for highly sensitive multiplexing applications.
Informacje prawne
Product of Ocean Nanotech, LLC.
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 2
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3