Key Documents
JRD1723
1-p-Tolyl-1H-pyrazol-5-amine
AldrichCPR
Synonim(y):
1-(4-Methylphenyl)-1H-pyrazol-5-amine
About This Item
Polecane produkty
ciąg SMILES
NC1=CC=NN1C2=CC=C(C)C=C2
CC1=CC=C(N2C(N)=CC=N2)C=C1
InChI
1S/C10H11N3/c1-8-2-4-9(5-3-8)13-10(11)6-7-12-13/h2-7H,11H2,1H3
Klucz InChI
VDMMBTKYMRHQCI-UHFFFAOYSA-N
Inne uwagi
NOTWITHSTANDING ANY CONTRARY PROVISION CONTAINED IN SIGMA-ALDRICH′S STANDARD TERMS AND CONDITIONS OF SALE OR AN AGREEMENT BETWEEN SIGMA-ALDRICH AND BUYER, SIGMA-ALDRICH SELLS THIS PRODUCT "AS-IS" AND MAKES NO REPRESENTATION OR WARRANTY WHATSOEVER WITH RESPECT TO THIS PRODUCT, INCLUDING ANY (A) WARRANTY OF MERCHANTABILITY; (B) WARRANTY OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE; OR (C) WARRANTY AGAINST INFRINGEMENT OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF A THIRD PARTY; WHETHER ARISING BY LAW, COURSE OF DEALING, COURSE OF PERFORMANCE, USAGE OF TRADE OR OTHERWISE.
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3